Learn More
Clorhidrato de (4S,4aS,12aS)-4-(dimetilamino)-3,10,11,12a-tetrahidroxi-6-metil-1,12-dioxo-1,4,4a,5,12,12a-hexahidrotetraceno-2-carboxamida (clorhidrato de anhidrotetraciclina), Mikromol™
Product Code. 18060480
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Unit Size:
25 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
18060480 25 mg 25 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 18060480 Supplier Mikromol Supplier No. MM0452.030025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de (4S,4aS,12aS)-4-(dimetilamino)-3,10,11,12a-tetrahidroxi-6-metil-1,12-dioxo-1,4,4a,5,12,12a-hexahidrotetraceno-2-carboxamida (clorhidrato de anhidrotetraciclina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Anhydrotetracycline hydrochloride
CAS 13803-65-1
Nombres de analitos o componentes Anhydrotetracycline hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C22H22N2O7.HCl
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Anhydrotetracycline Hydrochloride, 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, (4S,4aS,12aS)- (9CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride (8CI), 2-Naphthacenecarboxamide, 4-(dimethylamino)-1,4,4a,5,12,12a-hexahydro-3,10,11,12a-tetrahydroxy-6-methyl-1,12-dioxo-, monohydrochloride, [4S-(4íÅ1⁄2±,4aíÅ1⁄2±,12aíÅ1⁄2±)]-, Chlortetracycline Hydrochloride Impurity J as Hydrochloride, Tetracycline Hydrochloride Impurity C as Hydrochloride, Chlortetracycline Impurity J as Hydrochloride, Tetracycline Impurity C as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C22H22N2O7.ClH/c1-8-9-5-4-6-12(25)13(9)17(26)14-10(8)7-11-16(24(2)3)18(27)15(21(23)30)20(29)22(11,31)19(14)28;/h4-6,11,16,25-27,31H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t11-,16-,22-;/m0./s1
SMILES Cl.CN(C)[C@H]1[C@@H]2Cc3c(C)c4cccc(O)c4c(O)c3C(=O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N
Nombre IUPAC (4S,4aS,12aS)-4-(dimetilamino)-3,10,11,12a-tetrahidroxi-6-metil-1,12-dioxo-4a,5-dihidro-4H-tetraceno-2-carboxamida;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 462.88