Learn More
(4S,4'S)-1,1'-Metilenobis[4-(2-metilpropil)-2-pirrolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S,4'S)- 1,1'-Methylenebis[4-(2-methylpropyl)-2-pyrrolidinone |
| CAS | 2361911-35-3 |
| Fórmula molecular | C17 H30 N2 O2 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Pregabalin Dimer Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H30N2O2/c1-12(2)5-14-7-16(20)18(9-14)11-19-10-15(6-13(3)4)8-17(19)21/h12-15H,5-11H2,1-4H3/t14-,15-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)C[C@@H]1CN(CN2C[C@@H](CC(C)C)CC2=O)C(=O)C1 |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-(2-metilpropil)-1-[[(4S)-4-(2-metilpropil)-2-oxopirrolidin-1-il]metil]pirrolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 294.432 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.231 |