Learn More
Clorhidrato de (4S)-4-(feniltio)-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-4-(Phenylthio)-L-proline Hydrochloride |
| CAS | 105107-84-4 |
| Fórmula molecular | C11H14ClNO2S |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | cis-4-(Phenylthio)-L-proline Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13NO2S.ClH/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)15-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,9-10,12H,6-7H2,(H,13,14);1H/t9-,10-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.OC(=O)[C@@H]1C[C@@H](CN1)Sc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,4S)-4-fenilsulfanilpirrolidina-2-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 259.75 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 259.0434 |