Learn More
Éster metílico del ácido (4S)-4-metil-2-oxo-[1,3,2]dioxatiolano-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-4-Methyl-2-oxo-[1,3,2]dioxathiolane-4-carboxylic Acid M |
| CAS | 356048-02-7 |
| Fórmula molecular | C5 H8 O5 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H8O5S/c1-5(4(6)8-2)3-9-11(7)10-5/h3H2,1-2H3/t5-,11?/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)[C@]1(C)COS(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-metil-2-oxo-1,3,2-dioxatiolano-4-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 180.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0092 |