Learn More
(4S)-(-)-4-isopropil-2-oxazolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10686904 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10686904 25 g Frasco de vidrio 25 g
10397331 1 g Frasco de vidrio 1 g
10574921 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10686904 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 297860250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 17016-83-0 | C6H11NO2 | 129.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17016-83-0
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00010847
Clave InChI YBUPWRYTXGAWJX-RXMQYKEDSA-N
Sinónimo s-4-isopropyl-2-oxazolidinone, s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinone, s-4-isopropyloxazolidin-2-one, 4s-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4s, 4s-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, 4s---isopropyl-2-oxazolidinone, 4 s-1-methylethyl-2-oxazolidinone, 4s---4-isopropyl-2-oxazolidinon
PubChem CID 7157133
Nombre IUPAC (4S)-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES CC(C)C1COC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-(-)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 70°C to 73°C
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica -18
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water
Condición de rotación específica −18° (20°C c=1,ethanol)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino