Learn More
(4S)-4-hidroxi-L-isoleucina, TRC
Código de producto. 30408111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30408111 10 mg
30400076 1 mg
30407425 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408111 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94357010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55399-93-4
Fórmula molecular C6 H13 N O3
Peso molecular (g/mol) 147.17
Sinónimo 2-Amino-2,3,5-trideoxy-3-methyl-L-ribonic acid, (2S,3R,4S)-4-Hydroxyisoleucine
Nombre IUPAC (2R,3R,4R)-2-amino-4-hidroxi-3-metil-pentanoico
SMILES C[C@@H](O)[C@H](C)[C@@H](N)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-4-Hydroxy-L-isoleucine
Fórmula InChI InChI=1S/C6H13NO3/c1-3(4(2)8)5(7)6(9)10/h3-5,8H,7H2,1-2H3,(H,9,10)/t3-,4+,5+/m0/s1
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.0895