Learn More
Clorhidrato de (4S)-4-ciclohexil-L-prolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fosinopril Impurity C |
| CAS | 90657-55-9 |
| Fórmula molecular | C11 H19 N O2 . Cl H |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | L-Proline, 4-cyclohexyl-, hydrochloride (1:1), (4S)-, L-Proline, 4-cyclohexyl-, hydrochloride, (4S)- (9CI), L-Proline, 4-cyclohexyl-, hydrochloride, trans-, trans-4-Cyclohexyl-L-proline hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO2.ClH/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8;/h8-10,12H,1-7H2,(H,13,14);1H/t9-,10+;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.OC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1)C2CCCCC2 |
| Nombre IUPAC | ácido (2S,4S)-4-ciclohexilpirrolidina-2-carboxílico; clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 233.74 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 233.1183 |