Learn More
Clorhidrato de (4S)-4-ciclohexil-L-prolina 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313126
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30313126 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30313126 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA11830700AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Fosinopril Impurity C
CAS 90657-55-9
Nombres de analitos o componentes Fosinopril Impurity C
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C11 H19 N O2 . Cl H
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo (4S)-4-Cyclohexyl-L-proline hydrochloride, trans-4-Cyclohexyl-L-proline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H19NO2.ClH/c13-11(14)10-6-9(7-12-10)8-4-2-1-3-5-8;/h8-10,12H,1-7H2,(H,13,14);1H/t9-,10+;/m1./s1
SMILES Cl.OC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1)C2CCCCC2
Nombre IUPAC ácido (2S,4S)-4-ciclohexilpirrolidina-2-carboxílico; clorhidrato
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 233.74
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.1183 g/mol