Learn More
Ácido (4S)-4,5-dihidro-2-(6-hidroxi-2-benzotiazolil)-5,5-dimetil-4-tiazolcarboxílico, TRC
Código de producto. 30353198
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
30353198 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30353198 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD382145100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolecarboxylic Acid
CAS 73918-30-6
Fórmula molecular C13 H12 N2 O3 S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo D-Luciferin
Fórmula InChI InChI=1S/C13H12N2O3S2/c1-13(2)9(12(17)18)15-11(20-13)10-14-7-4-3-6(16)5-8(7)19-10/h3-5,9,16H,1-2H3,(H,17,18)/t9-/m0/s1
SMILES CC1(C)SC(=N[C@H]1C(=O)O)c2nc3ccc(O)cc3s2
Nombre IUPAC Ácido (4S)-2-(6-hidroxi-1,3-benzotiazol-2-il)-5,5-dimetil-4H-1,3-tiazol-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 308.376
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.029