Learn More
Ácido (4S)-4,5-dihidro-2-(6-hidroxi-2-benzotiazolil)-5,5-dimetil-4-tiazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-4,5-Dihydro-2-(6-hydroxy-2-benzothiazolyl)-5,5-dimethyl-4-thiazolecarboxylic Acid |
| CAS | 73918-30-6 |
| Fórmula molecular | C13 H12 N2 O3 S2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | D-Luciferin |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H12N2O3S2/c1-13(2)9(12(17)18)15-11(20-13)10-14-7-4-3-6(16)5-8(7)19-10/h3-5,9,16H,1-2H3,(H,17,18)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)SC(=N[C@H]1C(=O)O)c2nc3ccc(O)cc3s2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S)-2-(6-hidroxi-1,3-benzotiazol-2-il)-5,5-dimetil-4H-1,3-tiazol-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 308.376 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 308.029 |