Learn More
(4S)-4-[(4-aminofenil)metil]-1,3-oxazolidin-2-ona, Mikromol™
Descripción
(4S)-4-[(4-aminofenil)metil]-1,3-oxazolidin-2-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone |
| CAS | 152305-23-2 |
| Nombres de analitos o componentes | (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-(1H)-oxazolidinone |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H12 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Oxazolidinone, 4-[(4-aminophenyl)methyl]-, (4S)-, 2-Oxazolidinone, 4-[(4-aminophenyl)methyl]-, (S)-, (4S)-4-[(4-Aminophenyl)methyl]-2-oxazolidinone, (4S)-4-(4-Aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (4S)-4-Aminophenylmethyl-oxazolidine-2-one, (S)-4-(4-Aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, (S)-4-(4-Aminobenzyl)-2-oxazolidinone, ZTR 5, (4S)-4-(4-aminobenzyl)-1,3-oxazolidin-2-one, Zolmitriptan Related Compound G, Zolmitriptan Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H12N2O2/c11-8-3-1-7(2-4-8)5-9-6-14-10(13)12-9/h1-4,9H,5-6,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1 |
| SMILES | Nc1ccc(C[C@H]2COC(=O)N2)cc1 |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-[(4-aminofenil)metil]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Mostrar más |