Learn More
(4S)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-ona, Mikromol™
Descripción
(4S)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidronaftalen-1(2H)-ona
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| CAS | 124379-29-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (4S)-4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H12 Cl2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, (4S)-, 1(2H)-Naphthalenone, 4-(3,4-dichlorophenyl)-3,4-dihydro-, (S)-, (4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, (4S)-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-1(2H)-naphthalenone, (4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-one, (4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H12Cl2O/c17-14-7-5-10(9-15(14)18)11-6-8-16(19)13-4-2-1-3-12(11)13/h1-5,7,9,11H,6,8H2/t11-/m0/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1Cl)[C@@H]2CCC(=O)c3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-(3,4-diclorofenil)-3,4-dihidro-2H-naftalen-1-ona |
| Mostrar más |