Learn More
(4S)-4-(2-metilpropil)pirrolidin-2-ona ((S)-pregabalina lactama), Mikromol
Código de producto. 30460105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30460105 100 mg
1 options
Código de producto. 30460105 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1376.220100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(4S)-4-(2-metilpropil)pirrolidin-2-ona ((S)-pregabalina lactama), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Pregabalin Lactam
CAS 181289-23-6
Nombres de analitos o componentes (S)-Pregabalin Lactam
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H15 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (4S)-4-(2-methylpropyl)-2-Pyrrolidinone, 2-Pyrrolidinone, 4-(2-methylpropyl)-, (S)-, (S)-4-(Isobutyl)pyrrolidin-2-one, Pregabalin EP impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C8H15NO/c1-6(2)3-7-4-8(10)9-5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3,(H,9,10)/t7-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CC(C)C[C@@H]1CNC(=O)C1
Nombre IUPAC (4S)-4-(2-metilpropil)pirrolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 141.21
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.1154 g/mol