Learn More
Éster monometílico del ácido (4S)-4-(2,3-diclorofenil)-1,4-dihidro-2,6-dimetil-3,5-piridindicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester |
| CAS | 105580-47-0 |
| Fórmula molecular | C16 H15 Cl2 N O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (S)4-(2,3-Dichlorophenyl)-1,4-dihydro-2,6-dimethyl-3,5-pyridinedicarboxylic Acid Monomethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15Cl2NO4/c1-7-11(15(20)21)13(9-5-4-6-10(17)14(9)18)12(8(2)19-7)16(22)23-3/h4-6,13,19H,1-3H3,(H,20,21)/t13-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@@H]1c2cccc(Cl)c2Cl)C(=O)O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S)-4-(2,3-diclorofenil)-5-metoxicarbonil-2,6-dimetil-1,4-dihidropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 356.201 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 355.038 |