Learn More
(4S)-3,4-dihidro-4-hidroxi-2-(3-metoxipropil)-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazina-6-sulfonamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Descripción
(4S)-3,4-dihidro-4-hidroxi-2-(3-metoxipropil)-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazina-6-sulfonamida 1,1-dióxido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide |
| CAS | 154127-42-1 |
| Nombres de analitos o componentes | (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 O6 S3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (4S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide, (S)-3,4-Dihydro-4-hydroxy-2-(3-methoxypropyl)-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide 1,1-Dioxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O6S3/c1-18-4-2-3-12-6-8(13)7-5-9(20(11,14)15)19-10(7)21(12,16)17/h5,8,13H,2-4,6H2,1H3,(H2,11,14,15)/t8-/m1/s1 |
| SMILES | COCCCN1C[C@@H](O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | (4S)-4-hidroxi-2-(3-metoxipropil)-1,1-dioxo-3,4-dihidrotieno[3,2-e]tiazina-6-sulfonamida |
| Mostrar más |