Learn More
(4S)-3-[(2S,3S)-3-hidroxi-2,4-dimetil-1-oxo-4-penten-1-il]-4-(fenilmetil)-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-3-[(2S,3S)-3-Hydroxy-2,4-dimethyl-1-oxo-4-penten-1-yl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| CAS | 226703-78-2 |
| Fórmula molecular | C17H21NO4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (4S)-3-[(2S,3S)-3-hydroxy-2,4-dimethyl-1-oxo-4-pentenyl]-4-(phenylmethyl)-2-oxazolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H21NO4/c1-11(2)15(19)12(3)16(20)18-14(10-22-17(18)21)9-13-7-5-4-6-8-13/h4-8,12,14-15,19H,1,9-10H2,2-3H3/t12-,14-,15+/m0/s1 |
| SMILES | CC([C@H](O)C(=C)C)C(=O)N1[C@H](Cc2ccccc2)COC1=O |
| Nombre IUPAC | (4R)-4-bencil-3-[(3S)-3-hidroxi-2,4-dimetilpent-4-enoil]-1,3-oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 303.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1471 |