Learn More
(4S)-3-[(2R)-2-[(R)-[4-[[(1,1-Dimetiletil)dimetilsilil]oxi]fenil][(4-fluorofenil)amino]metil]-4-[2-(4-fluorofenil)-5,5-dimetil-1,3-dioxan-2-il]-1-oxobutil]-4-fenil-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30381918
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30381918 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30381918 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD47387025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (4S)-3-((2R)-2-((R)-(4-(((1,1-Dimethylethyl)dimethylsilyl)oxy)phenyl)((4-fluorophenyl)amino)methyl)-4-(2-(4-fluorophenyl)-5,5-dimethyl-1,3-dioxan-2-yl)-1-oxobutyl)-4-phenyl-2-oxazolidinone
CAS 1478663-96-5
Fórmula molecular C44H52F2N2O6Si
Cantidad 25 mg
Sinónimo Ezetimibe Impurity 113
Fórmula InChI InChI=1S/C44H52F2N2O6Si/c1-42(2,3)55(6,7)54-36-23-13-31(14-24-36)39(47-35-21-19-34(46)20-22-35)37(40(49)48-38(27-51-41(48)50)30-11-9-8-10-12-30)25-26-44(32-15-17-33(45)18-16-32)52-28-43(4,5)29-53-44/h8-24,37-39,47H,25-29H2,1-7H3/t37-,38-,39+/m1/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(cc1)[C@H](Nc2ccc(F)cc2)[C@@H](CCC3(OCC(C)(C)CO3)c4ccc(F)cc4)C(=O)N5[C@H](COC5=O)c6ccccc6
Nombre IUPAC (4S)-3-[(2R)-2-[(R)-[4-[terc-butil(dimetil)silil]oxifenil]-(4-fluoroanilino)metil]-4-[2-(4-fluorofenil)-5,5-dimetil-1,3-dioxan-2-il]butanoil]-4-fenil-1,3-oxazolidin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 770.98
Formula Weight (peso de la fórmula) 770.3563
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.