Learn More
Ácido (4S)-2-[carboxi[(fenoxi-acetil)amino]metil]-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico (ácidos penicilóicos de fenoximetilpenicilina), Mikromol™
Descripción
Ácido (4S)-2-[carboxi[(fenoxi-acetil)amino]metil]-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico (ácidos penicilóicos de fenoximetilpenicilina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin) |
| CAS | 1049-84-9 |
| Nombres de analitos o componentes | (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H20 N2 O6 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Phenoxymethylpenicillin Potassium Imp. E (EP), Phenoxymethylpenicillin Imp. E (EP), (4S)-2-[Carboxy[(phenoxy-acetyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Penicilloic Acids of Phenoxymethylpenicillin, Phenoxymethylpenicillin Potassium Impurity E, Phenoxymethylpenicillin Impurity E |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H20N2O6S/c1-16(2)12(15(22)23)18-13(25-16)11(14(20)21)17-10(19)8-24-9-6-4-3-5-7-9/h3-7,11-13,18H,8H2,1-2H3,(H,17,19)(H,20,21)(H,22,23)/t11?,12-,13?/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C(NC(=O)COc2ccccc2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S)-2-[carboxi-[(2-fenoxiacetil)amino]metil]-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Mostrar más |