Learn More
(4S)-2-[Carboximetil 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt (Penicilloic Acids of Flucloxacillin Disodium Salt), Mikromol™
Produktkod. 17982886
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Cantidad:
50 mg
Förpackningsstorlek
50 miligramos
Produktkod. Cantidad unitSize
17982886 50 mg 50 miligramos
1 missing translation for 'options'
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17982886 missing translation for 'mfr' Mikromol missing translation for 'supplierNo' MM0489.02
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sal disódica del ácido (4S)-2-[carboxi 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-il]carbonil]amino]metil]-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico (sal disódica de los ácidos penicilóicos de la flucloxacilina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Nombre del producto químico o material (2RS,4S)-2-[(((3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid
CAS 1276016-89-7
Nombres de analitos o componentes (2RS,4S)-2-[(((3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H19 Cl F N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Flucloxacillin Sodium Imp. B (EP), Flucloxacillin Imp. B (EP), (2RS,4S)-2-[[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Flucloxacillin, Flucloxacillin Sodium Impurity B, Flucloxacillin Impurity B
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H
SMILES Cc1onc(c1C(=O)NCC2N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S2)c3c(F)cccc3Cl
Nombre IUPAC Ácido (4S)-2- 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonil]amino]metil]-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 427.88
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 427.0769 g/mol
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.