Learn More
(4S)-2-[Carboximetil 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt (Penicilloic Acids of Flucloxacillin Disodium Salt), Mikromol™
Beskrivning
Sal disódica del ácido (4S)-2-[carboxi 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-il]carbonil]amino]metil]-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico (sal disódica de los ácidos penicilóicos de la flucloxacilina)
Specifikationer
Specifikationer
| Nombre del producto químico o material | (2RS,4S)-2-[(((3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 1276016-89-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (2RS,4S)-2-[(((3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino)methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H19 Cl F N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Flucloxacillin Sodium Imp. B (EP), Flucloxacillin Imp. B (EP), (2RS,4S)-2-[[[[3-(2-Chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethyl-thiazolidine-4-carboxylic Acid, Penilloic Acids of Flucloxacillin, Flucloxacillin Sodium Impurity B, Flucloxacillin Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N2S.ClH/c1-13(12-18(2)3)19-14-8-4-6-10-16(14)20-17-11-7-5-9-15(17)19;/h4-11,13H,12H2,1-3H3;1H |
| SMILES | Cc1onc(c1C(=O)NCC2N[C@@H](C(=O)O)C(C)(C)S2)c3c(F)cccc3Cl |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S)-2- 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonil]amino]metil]-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?