Learn More
(4S)-2-[Carboximetil 3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt, Mikromol™
Descripción
Sal disódica del ácido (4S)-2-[carboxi 3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metilisoxazol-4-il]carbonil]amino]metil]-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-2-[Carboxy[((3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt |
| CAS | 68728-50-7 |
| Nombres de analitos o componentes | (4S)-2-[Carboxy[((3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl)carbonyl)amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C19 H17 Cl F N3 O6 S . 2 Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Flucloxacillin Sodium Imp. A (EP), Flucloxacillin Imp. A (EP), (4S)-2-[Carboxy[[[3-(2-chloro-6-fluorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbonyl]amino]methyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Disodium Salt, Flucloxacillin Sodium Imp. A (EP) as Disodium Salt, Penicilloic Acids of Flucloxacillin Disodium Salt, Flucloxacillin Sodium Impurity A as Disodium Salt, Flucloxacillin Impurity A as Disodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19ClFN3O6S.2Na/c1-7-10(12(24-30-7)11-8(20)5-4-6-9(11)21)15(25)22-13(17(26)27)16-23-14(18(28)29)19(2,3)31-16;;/h4-6,13-14,16,23H,1-3H3,(H,22,25)(H,26,27)(H,28,29);;/q;2*+1/p-2/t13?,14-,16?;;/m0../s1 |
| SMILES | [Na+].[Na+].Cc1onc(c1C(=O)NC(C2N[C@@H](C(=O)[O-])C(C)(C)S2)C(=O)[O-])c3c(F)cccc3Cl |
| Nombre IUPAC | disodio;(4S)-2-[carboxilato-[[3-(2-cloro-6-fluorofenil)-5-metil-1,2-oxazol-4-carbonil]amino]metil]-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxilato |
| Mostrar más |