Learn More
Éster fenilmetílico del ácido (4S)-2,5-dioxo-4-oxazolidinepropanoico, TRC
Código de producto. 30387046
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
30387046 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30387046 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48683025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4S)-2,5-Dioxo-4-oxazolidinepropanoic Acid Phenylmethyl Ester
CAS 3190-71-4
Fórmula molecular C13 H13 N O5
Cantidad 25 g
Sinónimo (+)-(S)-Glutamic Acid γ-Benzyl Ester N-carboxyanhydride, 5-Benzyl L-Glutamate N-Carboxyanhydride, L-Glutamic Acid-γ-benzyll ester N-Carboxyanhydride, L-γ-Benzylglutamic Acid Carboxyanhydride, N-Carboxy-γ-benzyl-L-glutamate Anhydride, γ-Benzyl L-N-Carboxyglutamic Anhydride, γ-Benzyl L-Glutamate N-Carboxyanhydride, γ-Benzyl L-Glutamate-N-carboxylic anhydride, γ-Benzyl N-carboxy-L-glutamic Anhydride, γ-Benzyl Glutamate N-Carboxyanhydride, γ-Benzyl Glutamate NCA, γ-Benzyl-L-glutamic Acid Carboxyanhydride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H13NO5/c15-11(18-8-9-4-2-1-3-5-9)7-6-10-12(16)19-13(17)14-10/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,17)/t10-/m0/s1
SMILES O=C(CC[C@@H]1NC(=O)OC1=O)OCc2ccccc2
Nombre IUPAC 3-[(4S)-2,5-dioxo-1,3-oxazolidin-4-il]propanoato de bencilo
Peso molecular (g/mol) 263.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0794