Learn More
Ácido (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-fenilpiperazin-2-il)-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico (Diketopiperazinas de ampicilina), Mikromol™
Descripción
Ácido (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-fenilpiperazin-2-il)-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico (Diketopiperazinas de ampicilina), Mikromol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Diketopiperazines ofAmpicillin) |
| CAS | 49841-96-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid (Diketopiperazines ofAmpicillin) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C16 H19 N3 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ampicillin Sodium Imp. C (EP), Ampicillin Imp. C (EP), (4S)-2-(3,6-Dioxo-5-phenylpiperazin-2-yl)-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid, Diketopiperazines ofAmpicillin, Ampicillin Sodium Impurity C, Ampicillin Impurity C |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19N3O4S/c1-16(2)11(15(22)23)19-14(24-16)10-13(21)17-9(12(20)18-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-11,14,19H,1-2H3,(H,17,21)(H,18,20)(H,22,23)/t9?,10?,11-,14?/m0/s1 |
| Tipo de solución | Neat |
| SMILES | CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)O)C2NC(=O)C(NC2=O)c3ccccc3 |
| Mostrar más |