Learn More
(4S)-2- (2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt), Mikromol™
Código de producto. 30462536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30462536 4 x 25 mg -
30052606 25 mg 25 miligramos
17934186 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30462536 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0253.0400254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(4S)-2- (2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt
CAS 1642559-70-3
Nombres de analitos o componentes Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C16 H20 N3 O5 S . Na
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Ampicillin Sodium Imp. D (EP), Ampicillin Imp. D (EP), (4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt, Ampicillin Sodium Imp. D (EP) as Sodium Salt, Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt, Ampicillin Sodium Impurity D as Sodium Salt, Ampicillin Impurity D as Sodium Salt
Fórmula InChI InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES [Na+].CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)[O-])C(NC(=O)[C@H](N)c2ccccc2)C(=O)O
Nombre IUPAC sodio;(4S)-2- (2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-carboximetil]-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxilato
Peso molecular (g/mol) 389.4
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 389.1021 g/mol