Learn More
(4S)-2- (2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt (Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt), Mikromol™
Descripción
Sal sódica del ácido (4S)-2- (2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]carboximetil]-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico (sal sódica de los ácidos peniciloicos de la ampicilina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt |
| CAS | 1642559-70-3 |
| Nombres de analitos o componentes | Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H20 N3 O5 S . Na |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Ampicillin Sodium Imp. D (EP), Ampicillin Imp. D (EP), (4S)-2-[[[(2R)-2-Amino-2-phenylacetyl]amino]carboxymethyl]-5,5-dimethylthiazolidine-4-carboxylic Acid Sodium Salt, Ampicillin Sodium Imp. D (EP) as Sodium Salt, Penicilloic Acids of Ampicillin Sodium Salt, Ampicillin Sodium Impurity D as Sodium Salt, Ampicillin Impurity D as Sodium Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H30INO3.ClH/c1-4-7-11-23-24(19-10-8-9-12-21(19)30-23)25(28)18-13-14-22(20(26)17-18)29-16-15-27(5-2)6-3;/h8-10,12-14,17H,4-7,11,15-16H2,1-3H3;1H |
| SMILES | [Na+].CC1(C)SC(N[C@H]1C(=O)[O-])C(NC(=O)[C@H](N)c2ccccc2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | sodio;(4S)-2- (2R)-2-amino-2-fenilacetil]amino]-carboximetil]-5,5-dimetil-1,3-tiazolidina-4-carboxilato |
| Mostrar más |