Learn More
Ácido (4S)-2- (2R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetil]amino]metil]-5,5-dimetil-4-tiazolidinacarboxílico (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 30321953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
30321953 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30321953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA6116205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (4S)-2-[([(2R)-2-Amino-2-(4-hydroxyphenyl)acetyl]amino)methyl]-5,5-dimethyl-4-thiazolidinecarboxylic Acid (Mixture of Diastereomers)
CAS 1356020-01-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C15 H21 N3 O4 S
Cantidad 5 mg
Sinónimo Amoxicillin EP Impurity E, Amoxicillin USP Related Compound E
Fórmula InChI InChI=1S/C15H21N3O4S/c1-15(2)12(14(21)22)18-10(23-15)7-17-13(20)11(16)8-3-5-9(19)6-4-8/h3-6,10-12,18-19H,7,16H2,1-2H3,(H,17,20)(H,21,22)/t10?,11-,12+/m1/s1
SMILES CC1([C@@H](NC(S1)CNC(=O)[C@@H](C2=CC=C(C=C2)O)N)C(=O)O)C
Nombre IUPAC Ácido (4S)-2-(((R)-2-amino-2-(4-hidroxifenil)acetamido)metil)-5,5-dimetiltiazolidina-4-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 339.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 339.13
Porcentaje de pureza >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.