Learn More
[(4S)-2,2-Dimetil-5-oxo-1,3-dioxolano-4-il]ácido acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ((4S)-2,2-Dimethyl-5-oxo-1,3-dioxolan-4-yl)acetic Acid |
| CAS | 73991-95-4 |
| Fórmula molecular | C7 H10 O5 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10O5/c1-7(2)11-4(3-5(8)9)6(10)12-7/h4H,3H2,1-2H3,(H,8,9)/t4-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)O[C@@H](CC(=O)O)C(=O)O1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4S)-2,2-dimetil-5-oxo-1,3-dioxolano-4-il]ácido acético |
| Peso molecular (g/mol) | 174.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0528 |