Learn More
Ácido (4S)-1-(metil-d3)-2-oxo-4-imidazolidincarboxílico, éster terc-butílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4S)-1-(Methyl-d3)-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid','tert-Butyl Ester |
| CAS | 1217704-07-8 |
| Fórmula molecular | C9H13D3N2O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | (4S)-1-(Methyl-d3)-2-oxo-4-imidazolidinecarboxylic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16N2O3/c1-9(2,3)14-7(12)6-5-11(4)8(13)10-6/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1/i4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1C[C@H](NC1=O)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (4S)-2-oxo-1-(trideuteriometil)imidazolidina-4-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 203.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 203.1349 |