Learn More
Hemisulfato de (4RS)-2-(1,1-dimetiletil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-4,6,8-triol, Mikromol™
Descripción
Hemisulfato de (4RS)-2-(1,1-dimetiletil)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-4,6,8-triol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate |
| CAS | 2732347-49-6 |
| Nombres de analitos o componentes | (4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | 2 C13 H19 N O3 . H2 O4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Terbutaline Sulphate Imp. B (EP), Terbutaline Imp. B (EP), (4RS)-2-(1,1-Dimethylethyl)-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-4,6,8-triol Hemisulphate, Terbutaline Sulphate Imp. B (EP) as Hemisulphate, Terbutaline Sulfate Impurity B as Hemisulfate, Terbutaline Impurity B as Hemisulfate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/2C13H19NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-6-10-9(12(17)7-14)4-8(15)5-11(10)16;1-5(2,3)4/h2*4-5,12,15-17H,6-7H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4) |
| SMILES | CC(C)(C)N1CC(O)c2cc(O)cc(O)c2C1.CC(C)(C)N3CC(O)c4cc(O)cc(O)c4C3.OS(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | 2-terc-butil-3,4-dihidro-1H-isoquinolina-4,6,8-triol; ácido sulfúrico |
| Mostrar más |