Learn More
Ácido (4R)-N-nitrosotiazolidina-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-N-Nitroso Thiazolidine-4-carboxylic Acid |
| CAS | 86594-16-3 |
| Fórmula molecular | C4 H6 N2 O3 S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Nitroso-4-thiazolidinecarboxylic acid (ACI), 3-Nitroso-1,3-thiazolidine-4-carboxylic acid, N-Nitrosothiazolidine-4-carboxylic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H6N2O3S/c7-4(8)3-1-10-2-6(3)5-9/h3H,1-2H2,(H,7,8) |
| SMILES | OC(=O)C1CSCN1N=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-nitroso-1,3-tiazolidina-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 162.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0099 |