Learn More
(4R-cis)-6-clorometil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acético ácido tert-butílico, TRC
Código de producto. 30357841
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357841 250 mg 250 miligramos
30350637 500 mg 500 miligramos
30350769 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357841 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC369175250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 154026-94-5
Fórmula molecular C13 H23 Cl O4
Peso molecular (g/mol) 278.77
Sinónimo Pitavastatin Impurity 20
Nombre IUPAC tert-butil 2-[(4R,6S)-6-(clorometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CCl)OC(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R-cis)-6-Chloromethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic acid tert-butyl ester
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23ClO4/c1-12(2,3)18-11(15)7-9-6-10(8-14)17-13(4,5)16-9/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 278.1285