Learn More
(4R,7S)Tedalinab, TRC
Código de producto. 30450026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30450026 10 mg 10 miligramos
30456779 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30450026 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT35791010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 916591-02-1
Fórmula molecular C19H21F2N3O
Peso molecular (g/mol) 345.39
Sinónimo (4R,7S)-1-(2,4-Difluorophenyl)-N-(1,1-dimethylethyl)-4,5,6,7-tetrahydro-4,7-methano-1H-indazole-3-carboxamide
SMILES CC(C)(C)NC(=O)c1nn(c2[C@H]3CC[C@H](C3)c12)c4ccc(F)cc4F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R,7S)Tedalinab
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H21F2N3O/c1-19(2,3)22-18(25)16-15-10-4-5-11(8-10)17(15)24(23-16)14-7-6-12(20)9-13(14)21/h6-7,9-11H,4-5,8H2,1-3H3,(H,22,25)/t10-,11+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 345.1653