Learn More
(4R,6S)-rel-5,6-Dihidro-4-hidroxi-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida 7,7-Dióxido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R,6S)-rel-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide |
| CAS | 1533443-76-3 |
| Fórmula molecular | C8H11NO5S3 |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11NO5S3/c1-4-2-6(10)5-3-7(17(9,13)14)15-8(5)16(4,11)12/h3-4,6,10H,2H2,1H3,(H2,9,13,14)/t4-,6+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H]1C[C@@H](O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | (4R,6S)-4-hidroxi-6-metil-7,7-dioxo-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 297.37 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 296.9799 |