Learn More
(4R,6S)-rel-5,6-Dihidro-4-hidroxi-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida 7,7-Dióxido, TRC
Código de producto. 30382401
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
30382401 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30382401 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD6789705G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material (4R,6S)-rel-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-Dioxide
CAS 1533443-76-3
Fórmula molecular C8H11NO5S3
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H11NO5S3/c1-4-2-6(10)5-3-7(17(9,13)14)15-8(5)16(4,11)12/h3-4,6,10H,2H2,1H3,(H2,9,13,14)/t4-,6+/m0/s1
SMILES C[C@H]1C[C@@H](O)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC (4R,6S)-4-hidroxi-6-metil-7,7-dioxo-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 297.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.9799
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.