Learn More
(4R,6S)-6-[(1E)-2-[4-(4-Fluorofenil)-6-(1-metiletil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-5-pirimidinil]eteno]-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acético Éster de 1,1-dimetiletil, TRC
Código de producto. 30403243
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30403243 100 mg
30398518 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30403243 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCF595400100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 289042-12-2
Fórmula molecular C29 H40 F N3 O6 S
Peso molecular (g/mol) 577.71
Sinónimo 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-[(1E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]ethenyl]-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R,6S)-, tert-butyl 2-[(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]vinyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate, 1,1-Dimethyl [(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-pyrimidin-5-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]-acetate, Rosuvastatin Calcium Imp F (EP)
Nombre IUPAC tert-butilo 2-[(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-fluorofenil)-2-[metil(metilsulfonil)amino]-6-propano-2-ilpirimidina-5-il]etenoilo-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-ilacetato
SMILES CC(C)c1nc(nc(c1\C=C\[C@@H]2C[C@H](CC(=O)OC(C)(C)C)OC(C)(C)O2)c3ccc(F)cc3)N(C)S(=O)(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylethyl [(4R,6S)-6-[(E)-2-[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]ethenyl]-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C29H40FN3O6S/c1-18(2)25-23(15-14-21-16-22(38-29(6,7)37-21)17-24(34)39-28(3,4)5)26(19-10-12-20(30)13-11-19)32-27(31-25)33(8)40(9,35)36/h10-15,18,21-22H,16-17H2,1-9H3/b15-14+/t21-,22-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 577.2622