Learn More
(4R,6S)-5,6-Dihidro-6-metil-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-4-ol 7,7-Dióxido, TRC
Código de producto. 30457296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457296 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30457296 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT3445101G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R,6S)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide
CAS 147128-77-6
Fórmula molecular C8H10O3S2
Cantidad 1 g
Sinónimo (4R-cis)-5,6-Dihydro-6-methyl-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-4-ol 7,7-Dioxide, (4R,6S)-5,6-Dihydro-4-hydroxy-6-methylthieno[2,3-b]thiopyran-7,7-dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O3S2/c1-5-4-7(9)6-2-3-12-8(6)13(5,10)11/h2-3,5,7,9H,4H2,1H3/t5-,7+/m0/s1
SMILES O[C@@H]1[C@@H](CCC1)N=C(c2ccccc2)c3ccccc3
Peso molecular (g/mol) 218.29