Learn More
(4R,6R)-terc-butil-6-cianometil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acetato, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10590522 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10590522 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10590522 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 357990010
 Artículo restringido
En stock
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R,6R)-tert-Butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
Nombre de nota 97%
CAS 125971-94-0
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 65.0°C to 70.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C14H23NO4
Número MDL MFCD03093958
Cantidad 1 g
Sinónimo 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, tert-butyl 2-4r,6r-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl acetate, 4r,6r-t-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r-cis-1,1-dimethylethyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, pubchem5924, 3r,5r-6-cyano-3,5-isopropylidenebisoxy hexanoic acid tert-butyl ester, 4r,3r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate, 4r,6r-tert-butyl-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4acetate
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform
Clave InChI DPNRMEJBKMQHMC-GHMZBOCLSA-N
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
Nombre IUPAC 2-[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato terbutílico
Peso molecular (g/mol) 269.34
PubChem CID 2734287
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.34
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación