Learn More
(4R,6R)-actinol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R,6R)-Actinol |
| CAS | 60046-50-6 |
| Fórmula molecular | C9H16O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Actinol, R,R-Actinol, [4R,6R]-4-Hydroxy-2,2,6-trimethylcyclohexanone, (4R,6R)-4-Hydroxy-2,2,6-trimethylcyclohexanone, (-)-Actinol, (4R-trans)-4-Hydroxy-2,2,6-trimethyl-cyclohexanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H16O2/c1-6-4-7(10)5-9(2,3)8(6)11/h6-7,10H,4-5H2,1-3H3/t6-,7-/m1/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1C[C@@H](O)CC(C)(C)C1=O |
| Nombre IUPAC | (4R,6R)-4-hidroxi-2,2,6-trimetilciclohexan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 156.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.115 |