Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (4R,6R)-6-hidroximetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R,6R)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| CAS | 407577-54-2 |
| Fórmula molecular | C13 H24 O5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2,4-Dideoxy-3,5-O-(1-methylethylidene)-L-threo-Hexonic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24O5/c1-12(2,3)18-11(15)7-9-6-10(8-14)17-13(4,5)16-9/h9-10,14H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m1/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@H](CO)OC(C)(C)O1 |
| Nombre IUPAC | 2-[(4R,6R)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 260.327 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 260.162 |