Learn More
Éster 1,1-dimetiletílico del ácido (4R,6R)-6-hidroximetil-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acético, TRC
Código de producto. 30397168
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
30397168 2.5 mg 2.50 miligramo
1 options
Código de producto. 30397168 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9466552.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R,6R)-6-Hydroxymethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
CAS 407577-54-2
Fórmula molecular C13 H24 O5
Cantidad 2.5 mg
Sinónimo 2,4-Dideoxy-3,5-O-(1-methylethylidene)-L-threo-Hexonic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C13H24O5/c1-12(2,3)18-11(15)7-9-6-10(8-14)17-13(4,5)16-9/h9-10,14H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m1/s1
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@H](CO)OC(C)(C)O1
Nombre IUPAC 2-[(4R,6R)-6-(hidroximetil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato de terc-butilo
Peso molecular (g/mol) 260.327
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.162