Learn More
(4R,6R)-6-(Cianometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxano-4-acético Ácido 1,1-Dimetiletil Éster, TRC
Código de producto. 30366298
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30366298 500 mg 500 miligramos
30354917 10 g -
30361192 2.5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30366298 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC982020500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125971-94-0
Fórmula molecular C14 H23 N O4
Peso molecular (g/mol) 269.34
Nombre IUPAC 2-[(4R,6R)-6-(cianometil)-2,2-dimetil-1,3-dioxan-4-il]acetato terbutílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C[C@H]1C[C@@H](CC#N)OC(C)(C)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1,1-Dimethylethyl 2-[(4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxan-4-yl]acetate
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R,6R)-, (4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, : 1,3-Dioxane-4-acetic acid, 6-(cyanomethyl)-2,2-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester, (4R-cis)-, ((4R,6R)-6-(Cyanomethyl)-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4-yl)acetic acid tert-butyl ester, (6R-Cyanomethyl-2,2-dimethyl-[1,3]dioxan-4R-yl)acetic acid tert-butyl ester
Fórmula InChI InChI=1S/C14H23NO4/c1-13(2,3)19-12(16)9-11-8-10(6-7-15)17-14(4,5)18-11/h10-11H,6,8-9H2,1-5H3/t10-,11-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 269.1627