Learn More
4R,6R)-4-(etilamino)-6-metil-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida 7,7-Dióxido ((4R,6R)-Dorzolamida), Mikromol™
Descripción
4R,6R)-4-(etilamino)-6-metil-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida 7,7-Dióxido ((4R,6R)-Dorzolamida)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide |
| CAS | 120279-95-0 |
| Nombres de analitos o componentes | (4R,6R)-4-(ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide 7,7-dioxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H16 N2 O4 S3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | (4R,6R)-4-(Ethylamino)-6-methyl-5,6-dihydro-4H-thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulphonamide 7,7-Dioxide, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R,6R)-, 4H-Thieno[2,3-b]thiopyran-2-sulfonamide, 4-(ethylamino)-5,6-dihydro-6-methyl-, 7,7-dioxide, (4R-trans)-, 4R,6R-Dorzolamide, Dorzolamide Related Compound A, Dorzolamide Hydrochloride Impurity A, Dorzolamide Impurity A |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16N2O4S3/c1-3-12-8-4-6(2)18(13,14)10-7(8)5-9(17-10)19(11,15)16/h5-6,8,12H,3-4H2,1-2H3,(H2,11,15,16)/t6-,8-/m1/s1 |
| SMILES | CCN[C@@H]1C[C@@H](C)S(=O)(=O)c2sc(cc12)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | (4R,6R)-4-(etilamino)-6-metil-7,7-dioxo-5,6-dihidro-4H-tieno[2,3-b]tiopiran-2-sulfonamida |
| Mostrar más |