Learn More
(4R,5S)-(+)-4-Metil-5-fenil-2-oxazolidinona, 99%
Código de producto. 10061981 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10061981 1 g Frasco de vidrio 1 g
10698444 5 g Frasco de vidrio 5 g
10434765 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10061981 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 337630010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS : 77943-39-6 | C₁₄H₁₄NO₂| 177,2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 77943-39-6
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.2
Número MDL MFCD00010845
Clave InChI PPIBJOQGAJBQDF-VXNVDRBHSA-N
Sinónimo 4r,5s-+-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, 4r,5s-4-methyl-5-phenyloxazolidin-2-one, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r,5s, 4r,5s-4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, meph-2-oxazolidinone, pubchem6871, 2-oxazolidinone, 4-methyl-5-phenyl-, 4r-cis, 4-methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 4r-cis, 4alpha-methyl-5alpha-phenyl-2-oxazolidinone
PubChem CID 2733812
Nombre IUPAC (4R,5S)-4-metil-5-fenil-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES CC1C(OC(=O)N1)C2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R, 5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 118°C to 121°C
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón amarillento a incoloro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Rotación específica + 162
Condición de rotación específica + 162.00 (20.00°C c=2,CHCL3)
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación