Learn More
(4R,5R)-4-Metil-5-fenil-2-oxazolidinona, TRC
Código de producto. 30476960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30476960 10 mg 10 miligramos
30474419 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30476960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32062810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 125133-96-2
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.2
Sinónimo (4R-trans)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone, (4R,5R)-4-Methyl-5-phenyloxazolidin-2-one
Nombre IUPAC (4R,5R)-4-metil-5-fenil-1,3-oxazolidina-2-one
SMILES C[C@H]1NC(=O)O[C@@H]1c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R,5R)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-7-9(13-10(12)11-7)8-5-3-2-4-6-8/h2-7,9H,1H3,(H,11,12)/t7-,9+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079