Learn More
Éster etílico del ácido (4R-5R)-4,5-dihidro-5-[4-(metilsulfonil)fenil]-2-fenil-4-oxazolcarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R-5R)-4,5-Dihydro-5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-phenyl-4-oxazolecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 139059-00-0 |
| Fórmula molecular | C19H19NO5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | (4R-cis)-4,5-Dihydro-5-[4-(methylsulfonyl)phenyl]-2-phenyl-4-oxazolecarboxylic Acid Ethyl Ester, Ethyl (4R,5R)-D-erythro-4,5-Dihydro-5-(4-methylsulfonylphenyl)-2-phenyl-4-oxazolecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H19NO5S/c1-3-24-19(21)16-17(13-9-11-15(12-10-13)26(2,22)23)25-18(20-16)14-7-5-4-6-8-14/h4-12,16-17H,3H2,1-2H3/t16-,17-/m1/s1 |
| SMILES | CCOC(=O)[C@@H]1N=C(O[C@@H]1c2ccc(cc2)S(=O)(=O)C)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | (4R,5R)-5-(4-metilsulfonilfenil)-2-fenil-4,5-dihidro-1,3-oxazol-4-carboxilato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 373.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 373.0984 |