Learn More
(4R)-5-(3',4'-Dihidroxifenil)-Gamma-valerolactona (((-)-Metabolito de Epicatecina), TRC
Código de producto. 30008689
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
2.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30008689 5 mg 5 miligramos
30003743 2.5 mg 2.50 miligramo
30007463 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30008689 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4545255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 191666-22-5
Fórmula molecular C11 H12 O4
Peso molecular (g/mol) 208.21
Sinónimo (4R)-5-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-valerolactone, (-)-Epicatechin metabolite
Nombre IUPAC (5R)-5-[(3,4-dihidroxifenil)metil]oxolán-2-una
SMILES Oc1ccc(C[C@H]2CCC(=O)O2)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R)-5-(3',4'-Dihydroxyphenyl)-valerolactone
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O4/c12-9-3-1-7(6-10(9)13)5-8-2-4-11(14)15-8/h1,3,6,8,12-13H,2,4-5H2/t8-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.0736