Learn More
(4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimetilamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahidrotetraceno-2-carboxamida (4-Epioxitetraciclina), Mikromol™
Código de producto. 17992846
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17992846 25 mg 25 miligramos
17912786 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17992846 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0554.010025
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(Dimetilamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahidrotetraceno-2-carboxamida (4-Epioxitetraciclina)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Epioxytetracycline
CAS 14206-58-7
Nombres de analitos o componentes 4-Epioxytetracycline
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Fórmula molecular C22 H24 N2 O9
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Hydroxyquatrimycin, 4-epi-Oxytetracycline, [4R-(4alpha,4abeta,5beta,5abeta,6alpha,12abeta)]-4-(Dimethylamino)-1,4,4a,5,5a,6,11,12a-octahydro-3,5,6,10,12,12a-hexahydroxy-6-methyl-1,11-dioxo-2-naphthacenecarboxamide, Oxytetracycline Hydrochloride Impurity A, Oxytetracycline Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C22H24N2O9/c1-21(32)7-5-4-6-8(25)9(7)15(26)10-12(21)17(28)13-14(24(2)3)16(27)11(20(23)31)19(30)22(13,33)18(10)29/h4-6,12-14,17,25,27-29,32-33H,1-3H3,(H2,23,31)/t12-,13-,14-,17+,21-,22+/m1/s1
SMILES CN(C)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H](O)[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(=C1O)C(=O)N)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
Nombre IUPAC (4R,4aR,5S,5aR,6S,12aS)-4-(dimetilamino)-3,5,6,10,12,12a-hexahidroxi-6-metil-1,11-dioxo-4,4a,5,5a-tetrahidrotetraceno-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 460.43
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 460,1482 g/mol