Learn More
(4R)-4-fenil-3-[(5R)-5-(4-fluorofenil)-5-hidroxipentanoil]-1,3-oxazolidin-2-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-4-Phenyl-3-[(5R)-5-(4-fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-1,3-oxazolidin-2-one |
| CAS | 1612153-32-8 |
| Fórmula molecular | C20H20FNO4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-[(5R)-(4-Fluorophenyl)-5-hydroxypentanoyl]-(4R)-phenyl-1,3-oxazolidin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H20FNO4/c21-16-11-9-15(10-12-16)18(23)7-4-8-19(24)22-17(13-26-20(22)25)14-5-2-1-3-6-14/h1-3,5-6,9-12,17-18,23H,4,7-8,13H2/t17?,18-/m1/s1 |
| SMILES | O=C(N1[C@H](C2=CC=CC=C2)COC1=O)CCC[C@H](C3=CC=C(F)C=C3)O |
| Nombre IUPAC | (R)-3-((R)-5-(4-fluorofenil)-5-hidroxipentanoil)-4-feniloxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 357.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 357.14 |