Learn More
(4R)-4-(isopropilamino)-2-(3-metoxipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazina-6-sulfonamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Código de producto. 30464235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464235 4 x 25 mg -
30050661 25 mg 25 miligramos
17901576 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30464235 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1300.0500254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(4R)-4-(isopropilamino)-2-(3-metoxipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazina-6-sulfonamida 1,1-dióxido, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide
CAS 2985481-46-5
Nombres de analitos o componentes (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C13 H23 N3 O5 S3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide, (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide, N-Desethyl N-Isopropyl Brinzolamide
Fórmula InChI InChI=1S/C13H23N3O5S3/c1-9(2)15-11-8-16(5-4-6-21-3)24(19,20)13-10(11)7-12(22-13)23(14,17)18/h7,9,11,15H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,14,17,18)/t11-/m0/s1
Tipo de solución Sin diluir
SMILES COCCCN1C[C@H](NC(C)C)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N
Nombre IUPAC (4R)-2-(3-metoxipropil)-1,1-dioxo-4-(propan-2-ilamino)-3,4-dihidrotieno[3,2-e]tiazina-6-sulfonamida
Peso molecular (g/mol) 397.53
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 397,08 g/mol