Learn More
(4R)-4-(isopropilamino)-2-(3-metoxipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazina-6-sulfonamida 1,1-dióxido, Mikromol™
Descripción
(4R)-4-(isopropilamino)-2-(3-metoxipropil)-3,4-dihidro-2H-tieno[3,2-e]-1,2-tiazina-6-sulfonamida 1,1-dióxido
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide |
| CAS | 2985481-46-5 |
| Nombres de analitos o componentes | (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C13 H23 N3 O5 S3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-1,1-dioxo-3,4-dihydrothieno[3,2-e]thiazine-6-sulfonamide, (4R)-4-(Isopropylamino)-2-(3-methoxypropyl)-3,4-dihydro-2H-thieno[3,2-e]-1,2-thiazine-6-sulfonamide-1,1-dioxide, N-Desethyl N-Isopropyl Brinzolamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23N3O5S3/c1-9(2)15-11-8-16(5-4-6-21-3)24(19,20)13-10(11)7-12(22-13)23(14,17)18/h7,9,11,15H,4-6,8H2,1-3H3,(H2,14,17,18)/t11-/m0/s1 |
| SMILES | COCCCN1C[C@H](NC(C)C)c2cc(sc2S1(=O)=O)S(=O)(=O)N |
| Nombre IUPAC | (4R)-2-(3-metoxipropil)-1,1-dioxo-4-(propan-2-ilamino)-3,4-dihidrotieno[3,2-e]tiazina-6-sulfonamida |
| Mostrar más |