Learn More
(4R)-(+)-4-Isopropil-2-oxazolidinona, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313566
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313566 1 g 1 g
11323566 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313566 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14518.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95530-58-8
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00075172
Clave InChI YBUPWRYTXGAWJX-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo r-4-isopropyl-2-oxazolidinone, r-4-isopropyloxazolidin-2-one, r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-+-4-isopropyl-2-oxazolidinone, 4r-4-isopropyl-1,3-oxazolidin-2-one, 2-oxazolidinone, 4-1-methylethyl-, 4r, 4r-4-propan-2-yl-1,3-oxazolidin-2-one, pubchem8176, r-isopropyloxazolidinone
PubChem CID 641505
Nombre IUPAC (4R)-4-propan-2-il-1,3-oxazolidina-2-ona
SMILES CC(C)[C@@H]1COC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (4R)-(+)-4-Isopropyl-2-oxazolidinone
Punto de fusión 70°C to 74°C
Beilstein 5376658
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Rotación óptica +17° (c=6 in Ethanol)
Porcentaje de pureza ≥98%